T2859
Tamoxifene
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
(Z)-1-(p-Dimetilamminoetossifenil)-1,2-difenil-1-butene, trans-2-[4-(1,2-difenil-1-butenil)fenossi]-N,N-dimetiletilammina
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Tamoxifene, powder, Suitable for cell culture
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Punto di fusione
97-98 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble <0.1% at 20 °C
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
2-propanol: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
propylene glycol: soluble
Spettro attività antibiotica
neoplastics
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
As an antibiotic, TAM increases membrane permeabilityand is active against Gram-positive and Gram- negative bacterial strains. It actsas both bactericidal and bacteriostatic agent.
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3