T1455
TNP-470
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(Chloracetyl) carbamic acid (3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl ester, AGM-1470, NSC 642492, O-Chloracetyl-carbamoyl fumagillol
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: >15 mg/mL
Ideatore
Takeda
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CO[C@@H]1[C@@H](CC[C@]2(CO2)C1[C@@]3(C)O[C@@H]3C\C=C(\C)C)OC(=O)NC(=O)CCl
InChI
1S/C19H28ClNO6/c1-11(2)5-6-13-18(3,27-13)16-15(24-4)12(7-8-19(16)10-25-19)26-17(23)21-14(22)9-20/h5,12-13,15-16H,6-10H2,1-4H3,(H,21,22,23)/t12-,13-,15-,16-,18+,19+/m1/s1
MSHZHSPISPJWHW-PVDLLORBSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)