Documenti fondamentali
654270
Sigma-Aldrich
TNP-470
A cell-permeable Fumagillin analog that inhibits MetAP2, but not MetAP1, methionine aminopeptidase activity, without affecting the inhibitory activity of MetAP2 against HRI- catalyzed eIF-2α phosphorylation.
Sinonimo/i:
TNP-470, AGM-1470, O-(Chloroacetyl-carbamoyl)fumagillol, AGM1470, MetAP-2 Inhibitor II, MetAP2 Inhibitor II, Methionine Aminopeptidase 2 Inhibitor II, TNP470
Scegli un formato
10 MG
CHF 216.00
CHF 216.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 216.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H28ClNO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 216.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to light yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClCC(=O)NC(=O)O[C@H]1[C@H]([C@@H]([C@]3(OC3)CC1)[C@]2(O[C@@H]2CC=C(C)C)C)OC
InChI
1S/C19H28ClNO6/c1-11(2)5-6-13-18(3,27-13)16-15(24-4)12(7-8-19(16)10-25-19)26-17(23)21-14(22)9-20/h5,12-13,15-16H,6-10H2,1-4H3,(H,21,22,23)/t12-,13-,15-,16-,18+,19+/m1/s1
MSHZHSPISPJWHW-PVDLLORBSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable Fumagillin (Cat. No. 344845) analog that inhibits MetAP2, but not MetAP1, methionine aminopeptidase activity (IC50 = 1 nM against human MetAP2) by covalently modifying MetAP2 active site histidine (aa 231 in human/mouse/rat; aa 174 in yeast) via its epoxide group, without affecting the inhibitory activity of MetAP2 against HRI- (heme-regulated inhibitor kinase) catalyzed eIF-2α phosphorylation. Cellular MetAP2 inhibition is particularly effective in inducing endothelial cytostasis (IC50 = 25 pM and 37 pM, respectively, against HUVEC and bovine BAEC proliferation by TNP-470), making TNP-470 a potent anti-angiogenesis agent in vivo (2 to 100 mg/kg in mice and rats; s.c.). Reported to be more potent and less toxic than Fumagillin.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Altre note
Zhang, Y., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 6427.
Sin, N., et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 6099.
Yamaoka, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 4262.
Kusaka, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.174, 1070.
Ingber, D., et al. 1990. Nature348, 555.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2