Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 92.80 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 99.10 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 131.00 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 222.00 |
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 400.00 |
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 725.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
829.51 g/mol
color
yellow to orange-brown
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, slightly orang to deep orange
λmax
375-377 nm, 448-450 nm
fluorescence
(EmM Anhydrous 10.5 - 11.8 pH 7.0, Lambda Max 448 to 450 nm
EmM Anhydrous 8.5 - 9.5 pH 7.0, Lambda Max 375 to 377 nm)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
InChI
1S/C27H33N9O15P2.2Na.H2O/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;;/m0.../s1
InChI key
GXTPHHZYFMAGLX-UJXBNFGUSA-L
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC), powder | description suitable for cell culture, BioReagent |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% |
| solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, slightly orang to deep orange | solubility water: 50 mg/mL, clear |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| biological source microbial | biological source bovine milk |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color yellow to orange-brown | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?