Documenti fondamentali
T1030
Sigma-Aldrich
TES hemisodium salt
Sinonimo/i:
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis[hydroxymethyl]ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-tris(Hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic acid
Scegli un formato
100 G
CHF 448.00
CHF 448.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 448.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14.5NO6S · 0.5 Na
Peso molecolare:
240.24
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
CHF 448.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99%
Stato
powder or crystals
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Solubilità
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O.OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C6H15NO6S.Na/c2*8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h2*7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;;+1/p-1
HKLKIYDMMZWFEX-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)