Documenti fondamentali
SRP8021
Sigma-Aldrich
NMNAT1 human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
EC 2.7.7.1, IL-1F9, NMN adenylyltransferase 1, Nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1
Scegli un formato
10 μG
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
CHF 250.00
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Tag
His tagged
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
monomer ~33.3 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Concentrazione
≥0.2 mg/mL
Colore
clear
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NMNAT1(64802)
Descrizione generale
Nuclear NMNAT isoform. Catalyzes the formation of NAD+ from nicotinamide mononucleotide (NMN) and ATP. It can also use the deamidated form of nicotinic acid mononucleotide (NAMN) as substrate with the same efficiency. Interacts with PARP-1/ARTD1. Protects against axonal degeneration following mechanical or toxic insults. Widely expressed.
Stato fisico
Solution in 50 mM sodium phosphate, pH 8.0, containing 300 mM sodium chloride, 2 mM DTT and 10% glycerol.
Altre note
Human full-length NMNAT1 (aa 1-279) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)