Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 384.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 384.00
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90%
form
lyophilized powder
specific activity
≥800 units/mg protein
mol wt
hexamer subunit mol wt 20 kDa
storage temp.
−20°C
General description
Application
It plays an important role in protein, RNA, and DNA synthesis.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥90%, ≥800 units/mg protein | description powder, ≥500 units/mg protein (E1%/280) | description aqueous glycerol solution, ≥5,000,000 units/g protein, pH 6.8 (biuret) | description Grade VIII, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein |
| assay ≥90% | assay - | assay - | assay - |
| specific activity ≥800 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein (E1%/280) | specific activity ≥5,000,000 units/g protein, pH 6.8 (biuret) | specific activity ≥500 units/mg protein |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| form lyophilized powder | form powder | form aqueous glycerol solution | form lyophilized powder |
| mol wt hexamer subunit mol wt 20 kDa | mol wt 71 kDa | mol wt 69-71 kDa | mol wt 465 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?