SRP6549
Alkaline Phosphatase from calf intestine
≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ALP, ALP-1, ALPP, ALPPL, ALPPL2, PALP, PLAP, PLAP-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine (calf) intestine
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
freeze-dried protein glass
Confezionamento
pkg of 1 mg
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezze
3000-6,000 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
bovine (calf) ... ALPL(280994)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)