SRP6270
MMP-2 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CLG4, CLG4A, MMP-II, MMP2, MONA, TBE-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥92% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
calculated mol wt 71.8 kDa
observed mol wt 66-71 kDa (DTT-reduced. Ala 30 is the predicted N-terminus.)
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MMP-2(4313)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3