Merck
M8945
Matrix Metalloproteinase-9
recombinant, >90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
95 kDa Gelatinase, Gelantinase-B, MMP-9
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
apparent mol wt ~93 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MMP9(4318)
Biochem/physiol Actions
MMP-9 degrades the collagens that make up the extracellular matrix, which has a role in the control of angiogenesis.
Physical form
Solution in Tris-HCl, pH 7.5, Calcium Chloride, Sodium Chloride, and Brij-35
Analysis Note
The biological activity is measured by its ability to cleave a fluorogenic peptide substrate.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)