A9563
4-Aminophenylmercuric acetate
≥90% (titration)
Sinonimo/i:
4-(Acetoxymercurio)aniline, APMA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (titration)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Solubilità
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: soluble 5 mM
glacial acetic acid: soluble 50 mg/mL
Stringa SMILE
CC(=O)O[Hg]c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H6N.C2H4O2.Hg/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h2-5H,7H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
RXSUFCOOZSGWSW-UHFFFAOYSA-M
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges