SRP6065
Hexokinase 1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Brain form hexokinase, HK1, Hexokinase type I, N/A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
Potenza
7-8 units/mL
PM
104.6 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HXK1(3098)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 3
Isozymes of mammalian hexokinase: structure, subcellular localization and metabolic function.