SML3942
DUB-IN-2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-Ethoxyimino-9H-indeno[1,2-b]pyrazine-2,3-dicarbonitrile, DUB Inhibitor 2, DUBs Inhibitor 2, DUBs-IN-2, Deubiquitinase Inhibitor 2
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
DUBs-IN-2 is a potent and selective ubiquitin specific peptidase USP8 deubiquitinase (DUB) inhibitor (IC50 = 280 nM/USP8, >100 µM/USP7). DUBs-IN-2 inhibits the proliferation of gastric cancer (GC) cell NCI-N87 in cultures (IC50 = 480 nM post 3-day incubation) and NCI-N87-derived tumor growth in mice in vivo (2 mg/kg/d 5x per wk) by promoting HER-2 degradation.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)