SRP5011
CDK5/p35., active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CDKN5, PSSALRE
Scegli un formato
CHF 502.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 502.00
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
157-213 nmol/min·mg
PM
~59 kDa (CDK5)
~60 kDa (p35)
tecniche
activity assay: suitable
Solubilità
soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CDK5(1020) , CDK5R1(8851)
Descrizione generale
Cdk5 is a proline-directed serine/threonine protein kinase that belongs to the family of cyclin-dependent kinases (CDKs).[1] Active CDK5, also known as neuronal cdc2-like kinase is a heterodimer of CDK5 and is essential for its kinase activity. They are found abundantly in the mammalian brain.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)