AB1254
Anticorpo anti-enzima citocromo P450 CYP3A4
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-Anti-CP33, Anti-Anti-CP34, Anti-Anti-CYP3A, Anti-Anti-CYP3A3, Anti-Anti-CYPIIIA3, Anti-Anti-CYPIIIA4, Anti-Anti-HLP, Anti-Anti-NF-25, Anti-Anti-P450C3, Anti-Anti-P450PCN1, Anti-Anti-VDDR3
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, pig
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP3A4(1576)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Metabolismo
Enzimi & biochimica
Immunoistochimica: Tessuti fissati in formalina al 10% e inclusi in paraffina, diluizione 1:200-1:400; si suggerisce di recuperare l'antigene con trattamento al microonde e acido citrico.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Tessuto epatico
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1