SRP4053
FGF-8 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
AIGF, FGF-8b, FGF8, Fibroblast Growth Factor-8, HBGF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
≥2x10^6 units/mg
PM
~22.4 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FGF8(2253)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)