100065
2-APB
≥97% (titration), crystalline solid, Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
2-APB, 2-Aminoethoxydiphenylborate, (2-Aminoethoxy)diphenylborane
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
2-APB, A cell-permeable modulator of Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release.
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - ED6150000
Saggio
≥97% (titration)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
95% ethanol: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
B(OCCN)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Gregory, R.B., et al. 2001. Biochem. J.354, 285.
Ma, H.T., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 18888.
Ascher-Landsberg, S., et al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Commun.264, 979.
Maruyama, T., et al. 1997. J. Biochem.122, 498.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3