Documenti fondamentali
GF172
Sigma-Aldrich
Proteina FGF-10, ricombinante umana, 25 µg
The Fibroblast Growth Factors (FGFs) are heparin binding glycoproteins that exert a variety of biological activities toward cells of mesenchymal, neuronal & epithelial origin.
Sinonimo/i:
FGF10, Fibroblast Growth Factor 10, Keratinocyte growth factor 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
Impurezze
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
I fattori di crescita dei fibroblasti (FGF) sono glicoproteine legate all'eparina che esercitano una varietà di attività biologiche nei confronti di cellule di origine mesenchimale, neuronale ed epiteliale. FGF10 appartiene al sottogruppo degli FGF che comprende anche FGF3, 7 e 22. Le proteine di questa famiglia svolgono un ruolo centrale durante lo sviluppo prenatale e la crescita e rigenerazione postnatale di una varietà di tessuti, promuovendo la proliferazione e la differenziazione cellulare. FGF-10 è maggiormente correlato a KGF/FGF-7 ed è espresso durante lo sviluppo e preferenzialmente nei polmoni adulti. Segnala attraverso l'FGFR 2b. La FGF-10 umana ricombinante è una proteina di 19,3 kDa che consiste di 170 residui aminoacidici.
Qualità
Saggio di attività biologica #1: La ED50, determinata dalla stimolazione dose-dipendente della captazione di timidina da parte di cellule BaF3 che esprimono i recettori FGF− è = 0,5 ng/ml, corrispondente a una attività specifica di = 2×106 unità/mg.
Saggio di attività biologica #2: Determinati da un saggio di proliferazione cellulare utilizzando cellule 4MBr-5. La −ED50− attesa per questo effetto è di 0,5−15,0 ng/mL.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.