SRP3155
SLIT-2-N human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
SLIL3, Slit homolog 2 protein
Scegli un formato
CHF 330.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 330.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
120.0-140.0 kDa
Confezionamento
pkg of 200 μg
pkg of 25 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SLIT2(9353)
1 of 4
Questo articolo | SRP3147 | SRP3049 | SRP3061 |
---|---|---|---|
biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) |
technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?