SML1183
BMH-21
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-12-oxo-2H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
faint yellow to dark orange
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N(C=CC=C1C(NCCN(C)C)=O)C1=N2)C(C2=C3)=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C21H20N4O2/c1-24(2)11-9-22-20(26)16-8-5-10-25-19(16)23-18-13-15-7-4-3-6-14(15)12-17(18)21(25)27/h3-8,10,12-13H,9,11H2,1-2H3,(H,22,26)
BXYDVWIAGDJBEC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3