This product may be stored at -20°C in aliquots at least until the recommended retest date published in the Certificate of Analysis. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
T1952
Trichostatin A, Ready Made Solution
5 mM in DMSO, from Streptomyces sp.
Sinonimo/i:
TSA, Trichostatin A, [R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide
Origine biologica
Streptomyces sp.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
DMSO solution
Concentrazione
5 mM in DMSO
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Spettro attività antibiotica
fungi
neoplastics
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(O)C(=O)\C=C\C(=C\C(C)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C)\C
InChI
1S/C17H22N2O3/c1-12(5-10-16(20)18-22)11-13(2)17(21)14-6-8-15(9-7-14)19(3)4/h5-11,13,22H,1-4H3,(H,18,20)/b10-5+,12-11+
RTKIYFITIVXBLE-WKWSCTOISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a histone deacetylase inhibitor to study its effect on transcriptome changes by stem cell testing[2]
- to inhibit histone deacetylase (HDAC) class I, II, or III in primary pituitary cell cultures and to investigate insulin control of endogenous human growth hormone gene (hGH)[3]
- to treat cells for the HDAC inhibition experiments[4]
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
How long is this reagent good for when stored at -20? Do we need to avoid freeze-thaw cycles?
1 answer-