SRP0702
SORAFENIB
recombinant
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95% (TLC)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
~464.8
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3