Vai a
SML3017
Lenvatinib mesylate
≥98% (HPLC), TK inhibitor, powder
Sinonimo/i:
4-[3-Chloro-4-(N’-cyclopropylureido)phenoxy]-7-methoxyquinoline-6-carboxamide methanesulfonate, 4-[3-Chloro-4-[(cyclopropylaminocarbonyl)amino]phenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide mesylate, 4-[3-chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-methoxy-6-Quinolinecarboxamide methanesulfonate (1:1), E 7080 mesylate, E-7080 mesylate, E7080 mesylate, ER-203492-00 mesylate, Lenvatinib methanesulfonate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 97.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 357.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H19ClN4O4 · CH4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
522.96
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 97.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Lenvatinib mesylate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC2=C(OC3=CC=C(C(Cl)=C3)NC(NC4CC4)=O)C=CN=C2C=C1OC)N.O=S(O)(C)=O
InChI
1S/C21H19ClN4O4.CH4O3S/c1-29-19-10-17-13(9-14(19)20(23)27)18(6-7-24-17)30-12-4-5-16(15(22)8-12)26-21(28)25-11-2-3-11;1-5(2,3)4/h4-11H,2-3H2,1H3,(H2,23,27)(H2,25,26,28);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
HWLFIUUAYLEFCT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lenvatinib (E7080) is an orally active inhibitor against multiple receptor tyrosine kinases, including VEGFR (Flt-1/KDR/Flt-4 IC50 = 22/4.0/5.2 nM), PDGFR1/2 (IC50 = 39/51 nM), FGFR1 and KIT (IC50 = 46 and 100 nM, respectively) that inhibits angiogenesis in vitro (VEGF/SCF-induced HUVEC tube formation IC50 = 5.1/5.2 nM). Lenvatinib oral administration results in tumor growth arrest (30 mg/kg b.i.d. p.o.) and even regression (100 mg/kg b.i.d. p.o.) in vivo among mice harboring SCF-producing human small cell lung carcinoma H146 cells.
Orally active receptor tyrosine kinase inhibitor against VEGFR (Flt-1/KDR/Flt-4), PDGFR1/2, FGFR1 and KIT with anti- angiogenesis efficacy in vitro and in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML10271A03800CDS022105
USP
USP
1A03800
Lenvatinib N-Oxide
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
-
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Gastro-intestinal system,Kidney,Bone,Reproductive organs,Adrenal gland
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)