SRP0364
mTOR/Raptor/MLST8 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥50% (SDS-PAGE)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥50% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
137 kDa (mTOR)
150 kDa (Raptor)
37 kDa (MLST8)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
cell based assay: suitable
Solubilità
water: soluble
N° accesso NCBI
applicazioni
life science and biopharma
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MLST8(64223) , MTOR(2475) , RPTOR(57521)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3