Documenti fondamentali
SCM133
Sigma-Aldrich
®
Dispase-II has proven to be a rapid and effective, yet gentle, agent for separating many tissues and cells grown in vitro.
Sinonimo/i:
Dispase, Dispase 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
PluriSTEM®
Concentrazione
1 mg/mL in sterile DMEM/F-12
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Proteolytic enzymes such as trypsin, collagenase and pronase are commonly used for dispersing tissues and cells. These enzymes, however, often injure the cells, are unstable during incubation, can be heterogeneous and also a source of mycoplasma contamination. La collagenasi/Dispase è stata usata per la preparazione di cellule provenienti da un′ampia varietà di tessuti e organi. Dispase-II has proven to be a rapid and effective, yet gentle, agent for separating many tissues and cells grown in vitro. Dispase is especially suitable for tissue disaggregation and subcultivation procedures since it does not damage cell membranes.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Optimal passaging technique must be determined by end user and varies depending on cell type and culture conditions.
1. Coat 6-well plates with 1:20 Matrigel coating (1.5 ml per well). º
Remove matrigel coating.
Add 1.5 mL Dispase II per well. º
7.
Collect scrapped cells in 15 ml conical tube.
10.
Resuspend in appropriate volume of complete media. – Cells should be ready for passaging in 5-6 days time using PluriSTEM Human ES/iPS Medium.
Sottocategoria di ricerca
Enzimi & biochimica
Qualità
Solution is red with no particulates present. Solution is sterile and suitable for cell culture applications.
Stato fisico
Product is presented in sterile DMEMF12 at 1 mg/ml.
Product is presented in sterile DMEMF12 at 1 mg/ml. Il prodotto viene filtrato su un filtro da 0,2 micron prima della liofilizzazione.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a 20°C per un massimo di 4 mesi dalla data di ricezione. º Avoid multiple freeze thaw cycles to maintain proper enzymatic activity.
Note legali
PLURISTEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Articoli
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Protocolli
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the activity of this enzime?
    1 answer
    1. This product is a 1 mg/mL solution. The enzymatic activity of each component is as follows:
      Dispase Activity: 1.0 units per milligram
      Collagenase Activity: ≥12,500 units per vial
      Caseinase Activity: ≥2000 caseinase units/mg
      Clostripain Activity: ≤5.0 clostripain units/mg
      Tryptic Activity: ≤0.5 tryptic units/mg
      Helpful?
  2. What is the activity of the dispase product SCM133, and is there a specific range it should fall within in units/mL?
    1 answer
    1. The activity of the material is 1.0 unit per milligram (u/mg).
      Helpful?
  3. Please let me know U/ml of this (https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/product/mm/scm133) solution. Thank you
    1 answer
    1. This product is a 1 mg/mL solution of Dispase II. The enzyme activity is lot specific, however the activity will be ?0.8 U/mg. This activity is established using casein as a substrate at 37°C and pH 7.5. Please see the link below to review the product data sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/727/543/scm133.pdf