Vai a
M4880
Cloruro di magnesio
suitable for insect cell culture, BioReagent, ≥97.0%
Sinonimo/i:
Magnogene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 205.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
MgCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.21
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-094-6
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
powder
Solubility:
water: 468.7 g/L at 20 °C
CHF 205.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
714 °C (lit.)
solubility
water: 468.7 g/L at 20 °C
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Magnesium chloride has been used:
  • as a metal cofactor supplement in the terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) reaction[1]
  • as a component of Tris assay buffer to prepare substrate stocks for /-N-Acyl lysine substrate screening[2]
  • as a component of low-calcium differentiation medium for keratinocyte differentiation[3]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
449172449164208337
form
powder
form
-
form
-
form
powder
solubility
water: 468.7 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
solubility
-
assay
≥97.0%
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
714 °C (lit.)
mp
714 °C (lit.)
mp
714 °C (lit.)
mp
714 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro di magnesio
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)