SRP0116
Sirtuin 2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
SIR2L2, SIRT2, sir2-like 2
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
35.5 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SIRT2(22933)
Descrizione generale
Human Sirtuin 2, GenBank Accession No. NM_030593, amino acids 50-356 with C-terminal His tag, MW = 35.5kDa, expressed in Escherichia coli expression system.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)