Documenti fondamentali
SML3932
Sigma-Aldrich
DC-Y13-27
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-2-cyano-3-(5-(3-hydroxyphenyl)thiophen-2-yl)acrylamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10N2O2S
Peso molecolare:
270.31
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 30 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC(/C(C#N)=C/C1=CC=C(C2=CC=CC(O)=C2)S1)=O
InChI
FCXTXGWIQGHISV-JXMROGBWSA-N
Azioni biochim/fisiol
Cell penetrant and specific inhibitor of an m6A reader YTHDF2.
DC-Y13-27 is a cell penetrant and specific inhibitor of an m6A reader YTHDF2 that overcomes MDSC(myeloid-derived suppressor cell)-induced immunosuppression and enhances combined IR and/or anti-PD-L1 treatment.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Liangliang Wang et al.
Cancer cell, 41(7), 1294-1308 (2023-05-27)
RNA N6-methyladenosine (m6A) modification is implicated in cancer progression. However, the impact of m6A on the antitumor effects of radiotherapy and the related mechanisms are unknown. Here we show that ionizing radiation (IR) induces immunosuppressive myeloid-derived suppressor cell (MDSC) expansion