SML3881
AK-2292
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
((2-(((2S)-1-((2S)-2-((3-((5-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)pent-4-yn-1-yl)(methyl)amino)-3-oxopropyl)(4-(thiazol-2-yl)phenyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)carbamoyl)benzo[b]thiophen-5-yl)difluoromethyl)phosphonic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
AK-2292 is a cell penetrant, potent and highly selective PROTAC degrader of STAT5A (signal transducer and activator of transcription 5 A) and STAT5B isoforms. AK-2292 potently induces degradation of STAT5 in normal mouse tissues and human chronic myeloid leukemia (CML) xenografts in mice. It potently inhibits the growth of acute myeloid leukemia (AML) cell lines.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)