Vai a
SML2665
AGN194310
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[2-[4-(4-Ethylphenyl)-2,2-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl]ethynyl]benzoic acid, 4-[[4-(4-Ethylphenyl)-2,2-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl]ethynyl]benzoic acid, AGN 194310, AGN-194310, IRX4310, VTP 194310
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 119.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 479.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H24O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.55
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 119.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)C1=CC=C(C#CC2=CC3=C(SC(C)(C=C3C4=CC=C(CC)C=C4)C)C=C2)C=C1
InChI
1S/C28H24O2S/c1-4-19-7-12-22(13-8-19)25-18-28(2,3)31-26-16-11-21(17-24(25)26)6-5-20-9-14-23(15-10-20)27(29)30/h7-18H,4H2,1-3H3,(H,29,30)
InChI key
LHUPKWKWYWOMSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AGN194310 (IRX4310; VTP 194310) is a retinoic acid receptor (RAR) antagonist that targets all three RAR subtypes with higher affinity (RARα/β/γ Kd = 3/2/5 nM) than all-trans retinoic acid/ATRA (RARα/β/γ Kd = 15/13/18 nM) without affecting RXR subtypes. AGN194310 effectively blocks RAR agonist TTNPB-induced transcription activity (using RARα, RARβ, or RARγ transfected cells) and prevents TTNPB toxicity in guinea pigs in vivo (by 79/84/94% at AGN194310/TTNPB ratios of 0.5/2/8). AGN194310 potentiates differentiation in osteoblast cultures (1 μM) and daily oral administration (0.5 mg/kg/d for a10-d period) is reported to cause impaired radial bone growth among 8-wk-old mice.
High-affinity orally active pan-retinoic acid receptor (RAR) antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)