Vai a
SML3864
SMG1i
≥95% (HPLC), Potent and selective SMG-1 (hSMG-1; SMG1) kinase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
1-[4-[4-[2-[4-Chloro-3-(diethylsulfamoyl)anilino]pyrimidin-4-yl]pyridin-2-yl]phenyl]-3-methylurea, 2-Chloro-N,N-diethyl-5-[[4-[2-[4-[[(methylamino)carbonyl]amino]phenyl]-4-pyridinyl]-2-pyrimidinyl]amino]benzenesulfonamide, NMDi, SMG1 inhibitor 11j, SMG1 inhibitor compound 11j
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H28ClN7O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
566.07
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
SMG1i, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective SMG-1 (hSMG-1; SMG1) kinase inhibitor that blocks nonsense-mediated decay (NMD).
SMG1i is a potent and selective SMG-1 kinase inhibitor (hSMG-1 IC50 = 110 pM) with much reduced potency against mTOR, PI3Kα/γ and CDK1/2 (IC50 = 50 nM, 92/60 nM, 32/7.1 μM, respectively). SMG1i selectively downregulates MDA361 cellular phosphorylation of UPF1 (0.3 -1 μM), but not that of mTOR or AKT substrates (p70s6 K and PI3K). Nonsense-mediated decay (NMD) inhibition by SMG1i (1 µM) is shown to synergize with premature termination codons (PTCs) readthrough agents (G418, gentamicin, and paromomycin) in promoting the expression of CFTR protein in murine cells carrying Cftr G542X nonsense mutation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HPA073972WH0023049M1SAB1412638
SMG1i ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3864
SMG1i
description
≥95% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
clone 1G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone 4E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)