SML3483
Dimethylaminoparthenolide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1aR,4E,7aS,8S,10aS,10bR)-8-[(Dimethylamino)methyl]-2,3,6,7,7a,8,10a,10b-octahydro-1a,5-dimethyloxireno[9,10]cyclodeca[1,2-b]furan-9(1aH)-one, DMAPT
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
C/C1=C\CC[C@](O2)(C)[C@@]2([H])[C@@H](OC([C@@H]3CN(C)C)=O)[C@@]3([H])CC1
InChI
UJNSFDHVIBGEJZ-SQJADDCJSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)