This product, when supplied in an unopened vial and stored at 2-8°C, should be stable for 1 year. If stored appropriately as supplied, it is guaranteed for 1 year from the date of shipment.
SML1358
SGI-1027
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(4-(2-Amino-6-methylpyrimidin-4-ylamino)phenyl)-4-(quinolin-4-ylamino) benzamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=CC=C(NC2=NC(N)=NC(C)=C2)C=C1)C(C=C3)=CC=C3NC4=C(C=CC=C5)C5=NC=C4
InChI
1S/C27H23N7O/c1-17-16-25(34-27(28)30-17)32-20-10-12-21(13-11-20)33-26(35)18-6-8-19(9-7-18)31-24-14-15-29-23-5-3-2-4-22(23)24/h2-16H,1H3,(H,29,31)(H,33,35)(H3,28,30,32,34)
QSYLKMKIVWJAAK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
What is its stability at 2-8 C
1 answer-