Documenti
SML3245
Sigma-Aldrich
dCBP-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[7-(difluoromethyl)-3,4-dihydro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1(2H)-quinolinyl]-1-[1-[15-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]amino]-1-oxo-4,7,10,13-tetraoxapentadec-1-yl]-4-piperidinyl]-1,4,6,7-tetrahydro-N-methyl-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H63F2N11O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
1028.11
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N1CCC(CC1)N2N=C(C3=C2CCN(C3)C(NC)=O)N4C5=C(CCC4)C=C(C6=CN(N=C6)C)C(C(F)F)=C5)CCOCCOCCOCCOCCNC7=CC=C(C8=C7)C(N(C8=O)C9C(NC(CC9)=O)=O)=O
Azioni biochim/fisiol
dCBP-1 is a highly potent and selective bifunctional PROTAC degrader of CREB-binding protein (CBP) and p300 (p300/CBP) that potently inhibits enhancer-mediated transcription. dCBP-1 induces complete loss of p300/CBP in multiple cellular models of multiple myeloma.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3