Documenti fondamentali
SML2637
Sigma-Aldrich
NPD8733
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[2-(4-Methoxybenzoyl)-3-benzofuranyl]acetamide
Scegli un formato
5 MG
CHF 88.00
25 MG
CHF 285.00
CHF 88.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 88.00
25 MG
CHF 285.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.32
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 88.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(c1c2c([o]c1C(=O)c3ccc(cc3)OC)cccc2)C(=O)C
InChI
1S/C18H15NO4/c1-11(20)19-16-14-5-3-4-6-15(14)23-18(16)17(21)12-7-9-13(22-2)10-8-12/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)
NQZBUYPGHZTWIR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
NPD8733 is an inhibitor of cancer cell-enhanced fibroblast migration. NPD8733 binds to valosin-containing protein (VCP)/p97.
inhibitor of cancer cell-enhanced fibroblast migration
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kruthi Suvarna et al.
The Journal of biological chemistry, 294(9), 2988-2996 (2019-01-06)
Carcinoma-associated fibroblasts are fibroblasts activated by surrounding cancer cells. Carcinoma-associated fibroblasts exhibit enhanced cell migration, which plays an important role in cancer metastasis. Previously, we demonstrated enhanced migration of NIH3T3 fibroblasts when they were cultured in the presence of MCF7