Documenti fondamentali
S0381
Sigma-Aldrich
Spermidine phosphate salt hexahydrate
Sinonimo/i:
Dispermidine triphosphate
Scegli un formato
1 G
CHF 88.60
CHF 88.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 88.60
About This Item
Formula condensata:
[NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2]2 · 3H3PO4 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 88.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCCCNCCCN.NCCCCNCCCN
InChI
1S/2C7H19N3.3H3O4P.6H2O/c2*8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;3*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*10H,1-9H2;3*(H3,1,2,3,4);6*1H2
UYNKOICVVIGVMD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Binds and precipitates DNA, may be used for purification of DNA binding proteins. Stimulates T4 polynucleotide kinase activity.
Avvertenza
Solutions should be sterile-filtered, not autoclaved, if sterile solution is necessary. Spermidine deaminates with time; solutions should be stored frozen. Prepare new solutions frequently.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Spermine BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
S4264
Spermine
Spermine ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
85590
Spermine
L-Amino acids analytical standard
Supelco
LAA21
L-Amino acids
Putrescine analytical standard
Supelco
51799
Putrescine