SML2539
NAB-14
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Carbamic acid, N,N-diethyl-, 4-[(1H-indol-7-ylamino)carbonyl]phenyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to gray
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)C(OC(C=C1)=CC=C1C(NC2=C3C(C=CN3)=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C20H21N3O3/c1-3-23(4-2)20(25)26-16-10-8-15(9-11-16)19(24)22-17-7-5-6-14-12-13-21-18(14)17/h5-13,21H,3-4H2,1-2H3,(H,22,24)
WCGIKJOMEYPSIP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)