Vai a
SML0763
SC144 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(7-Fluoropyrrolo[1,2-a]quinoxalin-4-yl)hydrazide-2-pyrazinecarboxylic acid hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 108.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 458.00
CHF 389.30
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11FN6O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 108.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1cc2c(cc1)[n]3c(ccc3)C(=NNC(=O)c4nccnc4)N2.Cl
InChI
1S/C16H11FN6O.ClH/c17-10-3-4-13-11(8-10)20-15(14-2-1-7-23(13)14)21-22-16(24)12-9-18-5-6-19-12;/h1-9H,(H,20,21)(H,22,24);1H
InChI key
LKFGGXYXFIICED-UHFFFAOYSA-N
Application
SC144 hydrochloride has been used:
  • as a glycoprotein 130 (gp130) inhibitor to evaluate the effect of bazedoxifene on interleukin (IL-6) mediated cell viability in pancreatic cancer cells
  • as a gp130 inhibitor to study its effects on signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) activation in mesenchymal precursor cells (KMM) cells
  • as an interleukin 6 signal transducer (IL-6ST) inhibitor in media to test its ability to block serum-induced migration/invasion
Biochem/physiol Actions
SC144 is a potent inhibitor of glycoprotein 130 (gp130).
SC144 is a potent inhibitor of glycoprotein 130 (gp130). SC144 binds to gp130 and blocks STAT3 phosphorylation, nuclear translocation and expression of STAT3 responsive genes. SC144 inhibits the growth of several tumor cell lines, independent of p53 or hormone receptor levels, and inhibits growth of ovarain tumor xenografts in mice.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1691SML2331SML1816
ABC44 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1816
ABC44
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)