SML1761
AA-CW236
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(2-(5-(Chloromethyl)-4-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)ethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL protein, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(CCN2N=NC(C3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=C2CCl)C(C)=NO1
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3