A5131
L-arginina
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-(+)-arginina
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-arginina, reagent grade, ≥98% (HPLC), powder
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Punto di fusione
>235 °C
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.