735914
Octylphosphonic acid
97%
Sinonimo/i:
n-Octylphosphonic acid, OPA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
93-98 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C8H19O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11)
NJGCRMAPOWGWMW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Bone
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.