Documenti fondamentali
SML1615
Sigma-Aldrich
SEN177
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6′′-Fluoro-4-(4-methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl)-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2′;3′,3′′]terpyridine
Scegli un formato
5 MG
CHF 164.00
25 MG
CHF 518.00
CHF 164.00
Spedizione prevista il02 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 164.00
25 MG
CHF 518.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19FN6
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.38
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 164.00
Spedizione prevista il02 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(C=C1)=NC=C1C2=CC=CN=C2N(CC3)CCC3C4=NN=CN4C
InChI
1S/C18H19FN6/c1-24-12-22-23-17(24)13-6-9-25(10-7-13)18-15(3-2-8-20-18)14-4-5-16(19)21-11-14/h2-5,8,11-13H,6-7,9-10H2,1H3
AJIAMIPUWJQSPR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
SEN177 is a Glutaminyl cyclase (QPCT) inhibitor.
SEN177 is a Glutaminyl cyclase (QPCT) inhibitor. Glutaminyl cyclase modifies N-terminal glutamine or glutamate residues to N-terminal 5-oxoproline or pyroglutamate (named QPCT). QPCT inhibits mutant huntingtin from forming aggregates, but also reduces aggregation of other aggregate-prone proteins containing polyQ or polyA repeats. SEN177 caused dose-dependent decreases in HTT aggregation by a mechanism that requires QPCT inhibition. SEN177 had in vitro activity against polyglutamine toxicity and was able to reduce aggregates in mammalian cells, primary neurons and in a Drosophila model.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)