SML1537
Cantharidin Ready Made Solution
0.1 mg/mL in DMSO
Sinonimo/i:
3a,7a-Dimethylhexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, 7a-Dimethylhexahydro-3a,4,7-epoxyisobenzofuran, Cantharidine, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
insect
Livello qualitativo
Forma fisica
solution
Concentrazione
0.1 mg/mL in DMSO
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C