190047
(−)-p-Bromolevamisole oxalate
99%
Sinonimo/i:
(−)-4-Bromotetramisole oxalate, 6-Bromolevamisole oxalate, S(−)-6-(4-Bromophenyl)-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole oxalate
Saggio
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D −104°, c = 0.5 in H2O
Punto di fusione
192 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
thioether
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O.Brc1ccc(cc1)[C@H]2CN3CCSC3=N2
InChI
1S/C11H11BrN2S.C2H2O4/c12-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-5-6-15-11(14)13-10;3-1(4)2(5)6/h1-4,10H,5-7H2;(H,3,4)(H,5,6)/t10-;/m1./s1
ZULBIBHDIQCNIS-HNCPQSOCSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.