Vai a
C7632
Cantharidin
protein phosphatase 2 A (PPA2) inhibitor
Sinonimo/i:
3a,7a-Dimethylhexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, 7a-Dimethylhexahydro-3a,4,7-epoxyisobenzofuran, Cantharidine, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 79.10
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 256.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 884.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-263-3
MDL number:
CHF 79.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cantharidin,
Quality Segment
color
white
mp
215-217 °C (lit.), 215-218 °C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
C[C@]12C3CCC(O3)[C@@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
InChI key
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
General description
Cantharidin is a poisonous vesicant, which is produced by blister bees. It is used to treat piles, ulcers, venomous worms and tuberculous scrofuloderma. It is used as an aphrodisiac, abortifacient and a veterinary medicine diuretic.
Application
Cantharidin has been used to inhibit protein phosphatase 2 (PP2A).
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of protein phosphatase 2A.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL89594210150D5385
Cantharidin
Sigma-Aldrich
C7632
Cantharidin
Cantharidin phyproof® Reference Substance
PHL89594
Cantharidin
description
-
description
phyproof® Reference Substance
description
A potent inhibitor of protein phosphatase 2A (IC50 = 50 nM).
description
~98%, solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL, warm ethanol: 10 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2 mg/mL, ethanol: 0.6 mg/mL
color
white
color
-
color
white
color
white
mp
215-217 °C (lit.), 215-218 °C
mp
215-217 °C (lit.)
mp
-
mp
294-296 °C (lit.)
Gene Information
human ... PPP2CA(5515), PPP2CB(5516), PPP2CBP(5517), PPP2R1A(5518), PPP2R1B(5519), PPP2R2A(5520), PPP2R2B(5521), PPP2R2C(5522), PPP2R3A(5523), PPP2R5A(5525)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cantharidin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Come si conserva la polvere C7632 Sigma-Aldrich Cantharid?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature in powder form.