Documenti fondamentali
PHL89594
Cantharidin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3a,7a-Dimethylhexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, 7a-Dimethylhexahydro-3a,4,7-epoxyisobenzofuran, Cantharidine, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione
Scegli un formato
25 MG
CHF 395.00
CHF 395.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 395.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 395.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
215-217 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@]12C3CCC(O3)[C@@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Inhibitor of protein phosphatase 2A.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)