Documenti fondamentali
SML1484
Sigma-Aldrich
Allyphenyline oxalate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(1-(2-Allylphenoxy)ethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole oxalate, 4,5-Dihydro-2-[1-[2-(2-propen-1-yl)phenoxy]ethyl]-1H-Imidazole ethanedioate (1:1)
Scegli un formato
5 MG
CHF 76.50
CHF 76.50
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 76.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18N2O · C2H2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.34
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 76.50
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCC1=C(OC(C)C2=NCCN2)C=CC=C1.O=C(O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O.C2H2O4/c1-3-6-12-7-4-5-8-13(12)17-11(2)14-15-9-10-16-14;3-1(4)2(5)6/h3-5,7-8,11H,1,6,9-10H2,2H3,(H,15,16);(H,3,4)(H,5,6)
JYZGXSWKEOEVHA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Allyphenyline is a potent α2C-adrenoceptor/serotonin 5-HT1A receptor agonist and α2A-adrenoceptor antagonist
Allyphenyline is a potent α2C-adrenoceptor/serotonin 5-HT1A receptor agonist and α2A-adrenoceptor antagonist that exhibits anxiolytic effect and antidepressant activity. Allyphenyline attenuates opioid and alcohol withdrawal symptoms including hyperlocomotion and anxiety.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)