SML1334
WH-4-023
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,6-Dimethylphenyl N-(2,4-dimethoxyphenyl)-N-[2-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]carbamate, KIN112
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN1CCN(C2=CC=C(NC3=NC=CC(N(C4=CC=C(OC)C=C4OC)C(OC5=C(C)C=CC=C5C)=O)=N3)C=C2)CC1
InChI
1S/C32H36N6O4/c1-22-7-6-8-23(2)30(22)42-32(39)38(27-14-13-26(40-4)21-28(27)41-5)29-15-16-33-31(35-29)34-24-9-11-25(12-10-24)37-19-17-36(3)18-20-37/h6-16,21H,17-20H2,1-5H3,(H,33,34,35)
NBTNHSGBRGTFJS-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.