Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 164.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCOc1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc4c(CC\C4=N\O)c3)c([nH]2)-c5ccncc5
InChI
1S/C27H27N5O2/c1-32(2)15-16-34-22-7-3-19(4-8-22)27-29-25(18-11-13-28-14-12-18)26(30-27)21-5-9-23-20(17-21)6-10-24(23)31-33/h3-5,7-9,11-14,17,33H,6,10,15-16H2,1-2H3,(H,29,30)/b31-24-
InChI key
MLSAQOINCGAULQ-QLTSDVKISA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![2-Methyl-1H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/356/788/681328a1-af7f-4882-97ae-6d02c9df0774/640/681328a1-af7f-4882-97ae-6d02c9df0774.png)