SML1364
KT109
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4-([1,1′-Biphenyl]-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)(2-benzylpiperidin-1-yl)methanone
Scegli un formato
CHF 110.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 110.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N1CCCCC1Cc2ccccc2)n3cc(nn3)-c4ccc(cc4)-c5ccccc5
InChI
1S/C27H26N4O/c32-27(30-18-8-7-13-25(30)19-21-9-3-1-4-10-21)31-20-26(28-29-31)24-16-14-23(15-17-24)22-11-5-2-6-12-22/h1-6,9-12,14-17,20,25H,7-8,13,18-19H2
JKJMWHULJIOKPJ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.